Drukuj
Dimethylaluminium chloride 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377791000 377798000
377791000.EA 505 PLN
377791000. 377798000.
Dimethylaluminium chloride 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dimethylaluminium chloride
Formuła: C₂H₆AlCl
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000458
Numer CAS: 1184-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-668-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.85 to 1.00 M