Drukuj
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377561000 377568000
377561000.EA 493 PLN
377561000. 377568000.
Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium chloride
Formuła: C₈H₁₈AlCl
Gęstość: 0,726 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008927
Numer CAS: 1779-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-216-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M