3,5-Dibromoquinoline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
H54859.MDEA
259
PLN
H54859.MD
H54859.03
H54859.06
3,5-Dibromoquinoline 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 101861-59-0
Molecular Formula: C9H5Br2N
Formula Weight: 286.95
MDL No.: MFCD12024477
Formuła:
C₉H₅Br₂N MW: 286.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12024477 Numer CAS: 101861-59-0 |