1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H32963.06
H32963.14
H32963.06EA
1180
PLN
H32963.06
H32963.14
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 126930-72-1
Molecular Formula: C18H29Br
Formula Weight: 325.33
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₂₉Br Temp. Wrzenia: 376 °C Gęstość: 1,07 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191386 Numer CAS: 126930-72-1 |