Drukuj
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20086.03 B20086.06 B20086.14
B20086.03EA 221 PLN
B20086.03 B20086.06 B20086.14
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 98% CAS No.: 79604-66-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 MDL No.: MFCD00026060
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026060
Numer CAS: 79604-66-3