4-Decyloxybenzoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14703.06
A14703.14
A14703.22
A14703.06EA
292
PLN
A14703.06
A14703.14
A14703.22
4-Decyloxybenzoic acid 96%
4-Decyloxybenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5519-23-3
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 97°(S)
Beilstein Reference: 2113730
Formuła:
C₁₇H₂₆O₃ MW: 278.39 g/mol Temp. topnienia: 97 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020360 Numer CAS: 5519-23-3 |