Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
B21863.06
B21863.14
B21863.06EA
542
PLN
B21863.06
B21863.14
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 34841-11-7
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 99-102°
MDL No.: MFCD00673023
Formuła:
C₉H₉NO₅ Temp. topnienia: 99…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673023 Numer CAS: 34841-11-7 |