(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19304.03
L19304.06
L19304.14
L19304.03EA
367
PLN
L19304.03
L19304.06
L19304.14
(R)-(-)-2-Aminohexane ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminohexane
Purity: 99+%
CAS No.: 70095-40-8
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -3°(26°F)
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₅N Temp. Wrzenia: 116 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0,755 Temp. Zapłonu: –3 °C (26 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671627 Numer CAS: 70095-40-8 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |