Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21589.06
B21589.14
B21589.06EA
586
PLN
B21589.06
B21589.14
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Methyl trifluoropyruvate
Purity: 97%
CAS No.: 13089-11-7
Molecular Formula: C4H3F3O3
Formula Weight: 156.06
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3320
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1863490
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114936
Formuła:
C₄H₃F₃O₃ Temp. Wrzenia: 84…86 °C Gęstość: 1,52 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00114936 Numer CAS: 13089-11-7 ADR: 3,III |