Drukuj
Wodorotlenek potasu 1 M (1 N) in ethanol roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
35112-1L 35112-6X1L
35112-1LEA 373 PLN
35112-1L 35112-6X1L
Wodorotlenek potasu 1 M (1 N) in ethanol roztwór volumetryczny, Fluka™
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 78 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 0,88 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective