Drukuj

Wodorotlenek potasu 1 mol/l (1 N)

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

817468021.0500 817468021.1000
CHMP817468021.0500EA 134 PLN
CHMP817468021.0500 CHMP817468021.1000
Wodorotlenek potasu 1 mol/l (1 N)
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-181-3
Jednostka: 2924
ADR: 3,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR