Drukuj
1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8584-1L P8584-4L
SIALP8584-1LEA 518 PLN
SIALP8584-1L SIALP8584-4L
1 mol/l in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
wodorofosforan dipotasu
Formuła: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Temp. topnienia: 340
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011383
Numer CAS: 7758-11-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5
Klasyfikacja Merck : 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM