6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
388
PLN
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Formuła:
C₁₀H₈BrN Temp. topnienia: 94…95 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09258893 Numer CAS: 41037-28-9 |