5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
H52860.MD
H52860.03
H52860.06
H52860.MDEA
611
PLN
H52860.MD
H52860.03
H52860.06
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 872041-86-6
Molecular Formula: C5H5BFNO2
Formula Weight: 140.91
Melting Point: 233-236°
MDL No.: MFCD07368243
Formuła:
C₅H₅BFNO₂ Temp. topnienia: 233…236 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07368243 Numer CAS: 872041-86-6 |