3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
H53109.MD
H53109.03
H53109.MDEA
456
PLN
H53109.MD
H53109.03
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 458532-97-3
Molecular Formula: C5H5BFNO2
Formula Weight: 140.91
Melting Point: 237-239°
MDL No.: MFCD03788558
Formuła:
C₅H₅BFNO₂ Temp. topnienia: 237…239 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788558 Numer CAS: 458532-97-3 |