4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10732.03
L10732.06
L10732.03EA
488
PLN
L10732.03
L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 170230-87-2
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 60-66°
Beilstein Reference: 7526452
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041431
Formuła:
C₉H₁₀N₂ Temp. topnienia: 60…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041431 Numer CAS: 170230-87-2 ADR: 6.1,III |