4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23611.03
B23611.06
B23611.03EA
244
PLN
B23611.03
B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 112279-61-5
Molecular Formula: C7H4F2N2
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 91-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00190102
Formuła:
C₇H₄F₂N₂ Temp. topnienia: 91…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190102 Numer CAS: 112279-61-5 ADR: 6.1,III |