4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H54283.03
H54283.06
H54283.03EA
555
PLN
H54283.03
H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 874-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 32-36°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00870633
Formuła:
C₈H₇NO Temp. topnienia: 32…36 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00870633 Numer CAS: 874-89-5 ADR: 6.1,III |