2-Propylthiazole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11574.06
A11574.14
A11574.06EA
602
PLN
A11574.06
A11574.14
2-Propylthiazole ≥99%
2-Propylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 17626-75-4
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5055
Boiling Point: 62°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053154
Formuła:
C₆H₉NS Temp. Wrzenia: 62 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,03 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053154 Numer CAS: 17626-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-606-7 ADR: 3,III |