2-sec-Butylthiazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13483.06
A13483.14
A13483.06EA
466
PLN
A13483.06
A13483.14
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 18277-27-5
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4985
Odour: Characteristic
Boiling Point: 174-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051951
Formuła:
C₇H₁₁NS Temp. Wrzenia: 174…175 °C Gęstość: 1,007 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051951 Numer CAS: 18277-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 242-154-3 ADR: 3,III |