Drukuj
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H37775.03 H37775.09
H37775.03EA 433 PLN
H37775.03 H37775.09
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₅BrN₂
Temp. topnienia: 148…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00159926
Numer CAS: 40598-94-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III