tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
L08216.18
L08216.30
L08216.09
L08216.18EA
486
PLN
L08216.18
L08216.30
L08216.09
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 23877-12-5
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 35-37°/1mm
Beilstein Reference: 1905654
MDL No.: MFCD00051908
Formuła:
C₆H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 35…37 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,180 |
Numer MDL:
MFCD00051908 Numer CAS: 23877-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 245-924-7 |