4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22138.09
B22138.18
B22138.30
B22138.09EA
219
PLN
B22138.09
B22138.18
B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 874-86-2
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00019761
Formuła:
C₈H₆ClN Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019761 Numer CAS: 874-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-869-5 ADR: 8,III |