Drukuj
Chlorowodór 5->6 N in 2-propanol, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
133700010 133700025
ACRO133700010EA 395 PLN
ACRO133700010 ACRO133700025
Chlorowodór 5->6 N in 2-propanol, pure
Chlorowodór
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 0.909 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N