Chlorowodór ∼0.5 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31570.AE
H31570.AP
H31570.AEEA
262
PLN
H31570.AE
H31570.AP
Chlorowodór ∼0.5 M in methanol
Chlorowodór
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 12°(54°F)
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl MW: 36.46 g/mol Gęstość: 0.8 Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1992 ADR: 3 II |