Drukuj
Chlorowodór 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 289 PLN
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Chlorowodór 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Chlorowodór
Formuła: HCl
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %