Drukuj
Chlorowodór 5->6 M in 2-propanol, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H31519.AE H31519.AP
H31519.AEEA 522 PLN
H31519.AE H31519.AP
Chlorowodór 5->6 M in 2-propanol, pure
Chlorowodór
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.909 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Alcohol-like UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 0.909
Temp. Zapłonu: 11 °C (52 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2924
ADR: 3 II