Drukuj
Chlorowodór 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428608000 428601000
428608000.EA 350 PLN
428608000. 428601000.
Chlorowodór 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Chlorowodór
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N