2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TERPY
A17750.01
A17750.03
A17750.06
A17750.01EA
532
PLN
A17750.01
A17750.03
A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1148-79-4
Molecular Formula: C15H11N3
Formula Weight: 233.28
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006213
Formuła:
C₁₅H₁₁N₃ MW: 233.27 g/mol Temp. topnienia: 89…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006213 Numer CAS: 1148-79-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-559-5 ADR: 6.1 I |