2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
H32774.MDEA
539
PLN
H32774.MD
H32774.03
H32774.06
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 529512-81-0
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.15
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD00277474
Formuła:
C₈H₈FNO₂ MW: 169.15 g/mol Temp. topnienia: 190…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00277474 Numer CAS: 529512-81-0 |