Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43976.22
43976.36
43976.A3
43976.22EA
907
PLN
43976.22
43976.36
43976.A3
Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Magnesium oxalate dihydrate
Purity: 98.5+%
CAS No.: 547-66-0
Molecular Formula: MgC2O4.2H2O
Formula Weight: 148.36 (112.32anhy)
Physical Form: Powder/Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5676
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00287279
Formuła:
C₂MgO₄·2H₂O MW: 148.36 g/mol (112.32 anhy) Temp. topnienia: 150 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00287279 Numer CAS: 547-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-932-1 ADR: 6.1 III |