Drukuj
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377421000 377428000
377421000.EA 480 PLN
377421000. 377428000.
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formuła: C₇H₇BrMgO
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013515
Numer CAS: 13139-86-1
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.9 to 1.2 M