Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40451.22
40451.36
40451.A3
40451.22EA
207
PLN
40451.22
40451.36
40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4
Molecular Formula: C24H45CeO6
Formula Weight: 569.74
Flash Point:
Formuła:
C₂₄H₄₅CeO₆ Gęstość: 1,08 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014004 Numer CAS: 56797-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 260-386-3 |