2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17672.06
L17672.03
L17672.06EA
2390
PLN
L17672.06
L17672.03
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3,4-dimethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 374537-97-0
Molecular Formula: C7H9BrN2
Formula Weight: 201.07
Melting Point: 133-135°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02093947
Formuła:
C₇H₉BrN₂ MW: 201.07 g/mol Temp. topnienia: 133…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093947 Numer CAS: 374537-97-0 ADR: 6.1 III |