2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54372.MD
H54372.03
H54372.MDEA
1590
PLN
H54372.MD
H54372.03
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 944401-57-4
Molecular Formula: C12H16BF3N2O2
Formula Weight: 288.07
Beilstein Reference: 15519102
MDL No.: MFCD12923420
Formuła:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ MW: 288.07 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD12923420 Numer CAS: 944401-57-4 |