2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20188.09
B20188.18
B20188.30
B20188.09EA
515
PLN
B20188.09
B20188.18
B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4241-27-4
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 120412
Formuła:
C₇H₆N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006013 Numer CAS: 4241-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-202-5 |