Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Zinc tungsten oxide
40234.09
40234.18
40234.09EA
564
PLN
40234.09
40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13597-56-3
Molecular Formula: ZnWO4
Formula Weight: 313.22
Physical Form: -200 Mesh Powder
Formuła:
O₄WZn MW: 313.22 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049633 Numer CAS: 13597-56-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-053-6 |