Zinc titanate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41673.18
41673.30
41673.18EA
714
PLN
41673.18
41673.30
Zinc titanate ≥99.9% (metals basis)
Zinc titanate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-69-0
Molecular Formula: Zn2TiO4, may contain small amounts of ZnO and TiO2
Formula Weight: 242.64
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054107
Formuła:
O₃TiZn Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054107 Numer CAS: 12036-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 234-850-0 |