Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Isoquinolinecarbonitrile
L19425.03
L19425.06
L19425.03EA
462
PLN
L19425.03
L19425.06
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 1198-30-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 119104
MDL No.: MFCD00134166
Formuła:
C₁₀H₆N₂ Temp. topnienia: 87…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134166 Numer CAS: 1198-30-7 |