3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50368.03
H50368.06
H50368.03EA
1430
PLN
H50368.03
H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+%
CAS No.: 13130-79-5
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
MDL No.: MFCD00102193
Formuła:
C₉H₇BrN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102193 Numer CAS: 13130-79-5 |