6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54226.03
H54226.06
H54226.03EA
1230
PLN
H54226.03
H54226.06
6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 99455-05-7
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD11847805
Formuła:
C₁₀H₈BrNO Temp. topnienia: 87…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11847805 Numer CAS: 99455-05-7 |