5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H54919.03
H54919.06
H54919.03EA
1810
PLN
H54919.03
H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 776296-12-9
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
MDL No.: MFCD16038652
Formuła:
C₁₀H₈BrNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16038652 Numer CAS: 776296-12-9 |