4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, (4-Cyclohexylphenyl)boronic acid
L18076.03
L18076.06
L18076.MD
L18076.03EA
1280
PLN
L18076.03
L18076.06
L18076.MD
4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 374538-04-2
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: ca 220°
MDL No.: MFCD02093068
Formuła:
C₁₂H₁₇BO₂ MW: 204.08 g/mol Temp. topnienia: ∼ 220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093068 Numer CAS: 374538-04-2 |