Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H26809.MD H26809.03
H26809.MDEA 513 PLN
H26809.MD H26809.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 317319-15-6 Molecular Formula: C9H5F6NS Formula Weight: 273.20 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD00278692
Formuła: C₉H₅F₆NS
MW: 273.20 g/mol
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00278692
Numer CAS: 317319-15-6