3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
H26872.14
H26872.06
H26872.14EA
2940
PLN
H26872.14
H26872.06
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4198-90-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00221716
Formuła:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Temp. topnienia: 123…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00221716 Numer CAS: 4198-90-7 |