5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H34056.03
H34056.06
H34056.03EA
298
PLN
H34056.03
H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Purity: 96%
CAS No.: 6973-09-7
Molecular Formula: C7H10N2O2S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 163-164°
MDL No.: MFCD06681071
Formuła:
C₇H₁₀N₂O₂S Temp. topnienia: 163…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06681071 Numer CAS: 6973-09-7 |