Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22
B25395.14
B25395.06
B25395.22EA
4140
PLN
B25395.22
B25395.14
B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5471-81-8
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.07
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD02683863
Formuła:
C₉H₉IO₂ Temp. topnienia: 59…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683863 Numer CAS: 5471-81-8 |