2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L15606.03
L15606.06
L15606.03EA
240
PLN
L15606.03
L15606.06
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 304-91-6
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1939973
Formuła:
C₇H₅IO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002401 Numer CAS: 304-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-159-4 |