Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
B22695.06
B22695.14
B22695.06EA
412
PLN
B22695.06
B22695.14
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 3556-83-0
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.21 g/mol Temp. Wrzenia: 119…120 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 47…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082710 Numer CAS: 3556-83-0 |