Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25933.14
H25933.06
H25933.14EA
2390
PLN
H25933.14
H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Purity: 95%
CAS No.: 56525-63-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00205141
Formuła:
C₉H₉ClO₂ Temp. Wrzenia: 119…120 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 27…29 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00205141 Numer CAS: 56525-63-4 |